Läs mer
(-)-Brucine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 357-57-3 |
| Smältpunkt | 175°C to 178°C |
| MDL-nummer | MFCD00005942 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | (-)-Brucine, 2,3-Dimethoxy strychnine, (-)-Brucine |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.46 |
| Kvalitet | Research |