Läs mer
Brucinsulfatheptahydrat, 98+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10196790 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10196790 25 g Glasflaska 25g
10025660 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10196790 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 403290250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60583-39-3 | C46H68N4O19S | 1013.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60583-39-3
Molekylformel C46H68N4O19S
Molekylvikt (g/mol) 1013.12
MDL-nummer MFCD00150159
InChI-nyckel PPJIVFYMRNHHTJ-UMRIXEKQSA-N
Synonym brucinesulfateheptahydrate fornitrateanalysis
PubChem CID 126969999
IUPAC-namn (4aR,5aR,8aR,13aR,15aS,15bR)-10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-dekahydro- 2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]kinolin-14-on;svavelsyra syra; heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brucine sulfate heptahydrate
Färg Vitt
Tändningsrester 0.1% max.
Förlust vid torkning 13.0% max. (1 g, 105°C, 6 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Känslighet (to nitrate) Passes Test
Merck Index 15, 1464
Formel vikt 1013.13
Klarhet Passes test
Procent renhet 98+%
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Brucine sulfate heptahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.