Läs mer
Brucinsulfatheptahydrat, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481447
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481447 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15481447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036249.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60583-39-3 | C46H68N4O19S | 1013.12 g/mol
Som upplösningsagent. Används vid bestämning av nitrat. Används inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brucine sulfate heptahydrate
CAS 60583-39-3
Smältpunkt 180°C (decomposition)
Molekylformel C46H68N4O19S
MDL-nummer MFCD00150159
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,1455
Synonym brucinesulfateheptahydrate fornitrateanalysis
Löslighetsinformation Soluble in hot water.
InChI-nyckel PPJIVFYMRNHHTJ-UMRIXEKQSA-N
LEDER O.O.O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
IUPAC-namn (4aR,5aR,8aR,13aR,15aS,15bR)-10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-dekahydro- 2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]kinolin-14-on;svavelsyra syra; heptahydrat
Molekylvikt (g/mol) 1013.12
PubChem CID 126969999
Formel vikt 1013.15 (887.03 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Brucine sulfate heptahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Brucine sulfate heptahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.