Läs mer
Brucinsulfathydrat, 98 % (torrvikt), vatten <13 %
Produktkod. 11436390
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436390 100 g 100g
11426390 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436390 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19943.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 652154-10-4 | C46H54N4O12S | 887,01 g/mol
Brucinsulfathydrat används som ett verktyg för stereospecifika kemiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Brucine sulfate hydrate används som ett
verktyg för stereospecifika kemiska synteser.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 652154-10-4
Molekylformel C46H54N4O12S
Molekylvikt (g/mol) 887.01
MDL-nummer MFCD00013472
InChI-nyckel HCMSIGALSOEZRW-MDQLRNFDSA-N
Synonym brucine sulfate salt
PubChem CID 118797651
IUPAC-namn 10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-dekahydro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]kinolinsulfursyra-14-hydrat;
LEDER OS(O)(=O)=O.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brucine sulfate hydrate
Smältpunkt 191 °C till 196 °C (dekomposition)
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 13 %
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,1455
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 443,52 (Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.