Läs mer
Brucine
Produktkod. 15463799
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463799 5 g 5g
15473799 25 g 25g
15483799 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15463799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61178.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 357-57-3 | C23H26N2O4 | 394,471 g/mol
Brucine används som en denaturerande alkohol, smörjmedelstillsats, separation av racemiska blandningar. Föreslog att minska inflammatoriska mediatorer inklusive COX-2, PGE2 och tromboxan B2. Kan inducera cellapoptos, med cytotoxiska och antiproliferativa effekter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Brucine används som en denaturerande alkohol, smörjmedelstillsats, separation av racemiska blandningar. Föreslog att minska inflammatoriska mediatorer inklusive COX-2, PGE2 och tromboxan B2. Kan inducera cellapoptos, med cytotoxiska och antiproliferativa effekter.
Löslighet Löslig
i alkohol, kloroform och bensen, lätt löslig i vatten, eter och glycerol
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 357-57-3
Molekylformel C23H26N2O4
Molekylvikt (g/mol) 394.471
MDL-nummer MFCD00005942
InChI-nyckel RRKTZKIUPZVBMF-VLTSECPOSA-N
Synonym brucine, anhydrous, brucine:strychnidin-10-one,2,3-dimethoxy
PubChem CID 51413923
IUPAC-namn (4aR,5aS,8aR,13aS,15aR,15bS)-10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahy dro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]kinolin-14-on
LEDER COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brucine
Smältpunkt 175°C to 178°C (decomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1570
Beilstein 63046
Merck Index 14,1455
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,chloroform,and benzene,slightly soluble in water,ether,and glycerol
Optisk rotation −118° (c=2.5 in Chloroform)
Formel vikt 394.47
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.