Läs mer
Micronova™ FlexBrush™ och omslag
Produktkod. 13157776 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
13157776 Vitt Varje
1 options
Produktkod. 13157776 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer FB12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00 SEK
    349.98 SEK / Paket med 1
    Save 8.02 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa S- och J-formade nylonborstar har en flexibel kärna som gör att användaren kan forma borsten för skräddarsydda applikationer, vilket gör dem idealiska för rengöring av rörexteriörer, kopplingar och räcken.
  • Acme gängad ände
  • Får inte autoklaveras
  • Borst av polyester
  • Tvinnad zink
  • Plasthandtag
Specifikationer
Produkttyp Borsta
Borsttyp Medium/Stiv
Färgkodad Nej
Handtagsmaterial Plast
Typ av handtag Acme tråd
Tips Typ Böjd
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Rengör enkelt överliggande rör, veck och djup
Längd (engelska) Borste 30,08 cm