Läs mer
asecos™ Insats för borsthållare
Produktkod. 17856356 Handla allt asecos Produkter
Change view
Material:
Stål
Produktkod. Material
17856356 Stål
1 options
Produktkod. 17856356 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 8634
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Borsthållarinsatsen är idealisk för en sköljtank.
  • Borsthållarinsats för sköljtank.
  • Mått: 23 x 13 cm
Specifikationer
Färg Grå
Material Stål
Vikt (engelska) 0.66 lb.
Vikt (metrisk) 0.3 kg