Läs mer
Emma Safety Footwear Bryce skyddsskor
Produktkod. 15918351
Change view
Storlek:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15918351 37 1 par
15928351 38 1 par
15938351 39 1 par
15948351 40 1 par
15958351 41 1 par
15968351 42 1 par
15978351 43 1 par
15988351 44 1 par
15998351 45 1 par
15908361 46 1 par
15918361 47 1 par
15928361 48 1 par
15938361 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15918351 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM33084837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.25 SEK
    1060.50 SEK / 1 par
    Save 624.75 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den ogenomträngliga sulan skyddar dina fötter från vassa och metallföremål medan ståltåhättan och det förstärkta PU-tåskyddet ger skydd mot fallande föremål. Mikrofiberkonstruktionen förblir flexibel för att stå emot cement och motstår frätande ämnen.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
  • Mikrofiberkonstruktion
  • 3M™ Reflekterande rand
  • Hydro-Tec™ Sanerat silver
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Design Bryce
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Mikrofiber
Storlek 37
Tåmaterial Stål