Läs mer
Brannan™ General Purpose High Accuracy Lab Thermometers
Produktkod. 13088623
Temperaturområde (metriskt):
-100 °C till +50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13088623
Brand: Brannan™ 50/129/0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A general purpose laboratory thermometer of high accuracy, mercury-filled and manufactured from yellow back glass.
  • Supplied in individual, resealable and telescopic tubes
  • Can be supplied with a UKAS calibration certificate or statement of conformity upon request
  • Total immersion thermometer
  • Temperature range of −100° to +50°C
Specifikationer
Flaskfyllning Red Spirit
Certifikat och efterlevnad UKAS calibration certificate, statement of conformity
För användning med (applikation) General use
Typ av nedsänkning Total Immersion
Inkluderar Individual, resealable storage tube
Längd (metrisk) 305 mm
Material Glass
Produkttyp Laboratory Thermometer
Max. Temperatur (metrisk) 50°C
Min. Temperatur (metrisk) -100°C
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till +50 °C
Indelning 1°C