Läs mer
BS-181 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
BS-181 hydrochloride is a highly selective CDK7 inhibitor with IC50 of 21 nM, and > 40-fold selective for CDK7 than CDK1, 2, 4, 5, 6, or 9.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BS-181 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1397219-81-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H33ClN6 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (239.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (119.91 mM) |
| LEDER | CC(C1=C(N=C(C=C2NCC3=CC=CC=C3)NCCCCCCN)N2N=C1)C.[H]Cl |
| Visa mer |