Läs mer
Brannan™ BS 718 : 1991 Density Hydrometer L50
Produktkod. p-7147317
Specifik viktområde:
0,75 till 0,80 g/ml
0,80 till 0,85 g/ml
För användning med (applikation):
För låg ytspänning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15727847
Brand: Brannan™ 10/363/0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ BS 718 : 1991 Density Hydrometer L50 is aligned with ISO 387 and ISO 649 and is manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
  • BS 718 : 1991 is generally aligned with ISO 387 and ISO 649
  • Calibrated using the accepted units of grams per milliliter (g/mL)
  • Available for numerous specific gravity ranges
  • Available for both low and medium surface tension
  • Includes protective plastic tube
  • 330mm in length
Specifikationer
Typ Density Hydrometer
Noggrannhet 0.0005 g/mL
Ökar 0.0005 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 387 and ISO 649
Längd (metrisk) 330 mm
Inkluderar Protective plastic tube (47 g)
Diameter (metrisk) Utsida 23 to 27 mm (Bulb)
Material Soda glass, Steel shot ballast, Synthetic wax resin
Fraktvikt (metrisk) 103 g
Vikt (metrisk) 56 g
För användning med (applikation) För låg ytspänning
Specifik viktområde 0,75 till 0,80 g/ml