Läs mer
Brannan™ BS 718 modell Soda Glass Density Hydrometrar
Beskrivning
Kulladdade densitetshydrometrar för ytspänning 0,700 till 0,750 g/ml
- Skott laddat
- Längd 190 mm
- Skala underavdelning 0,002
- Noggrannhet± 0,002 g/ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Densitetshydrometer |
| Noggrannhet | 0.002 g/mL |
| Ökar | 0.002 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 387, ISO 649 |
| Längd (metrisk) | 190 mm |
| För användning med (applikation) | Justerad för medium ytspänning |
| Specifik viktområde | 1 000 till 1 050 g/ml |