Läs mer
Brannan™ BS 718 modell Soda Glass Density Hydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12809187
Change view
Specifik viktområde:
0,700 till 0,750 g/ml
0,750 till 0,800 g/ml
0,800 till 0,850 g/ml
0,850 till 0,900 g/ml
0,900 till 0,950 g/ml
0,950 till 1 000 g/ml
1 000 till 1 050 g/ml
1 050 till 1 100 g/ml
1 100 till 1 150 g/ml
1 200 till 1 250 g/ml
1 400 till 1 450 g/ml
1 500 till 1 550 g/ml
1 550 till 1 600 g/ml
1,150 till 1,200 g/ml
1,250 till 1,300 g/ml
1.350 till 1.400 g/ml
1.450 till 1.500 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Specifik viktområde unitSize
12809187 0,850 till 0,900 g/ml Varje
12829197 1.450 till 1.500 g/ml Varje
12879177 0,700 till 0,750 g/ml Varje
12889177 0,750 till 0,800 g/ml Varje
12899177 0,800 till 0,850 g/ml Varje
12819187 0,900 till 0,950 g/ml Varje
31927898 0,900 till 0,950 g/ml -
12829187 0,950 till 1 000 g/ml Varje
12388647 1 000 till 1 050 g/ml Varje
12398647 1 050 till 1 100 g/ml Varje
12869187 1,150 till 1,200 g/ml Varje
12308657 1 100 till 1 150 g/ml Varje
12879187 1 200 till 1 250 g/ml Varje
12889187 1,250 till 1,300 g/ml Varje
12809197 1.350 till 1.400 g/ml Varje
12819197 1 400 till 1 450 g/ml Varje
12839197 1 500 till 1 550 g/ml Varje
12849197 1 550 till 1 600 g/ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 12809187 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 10/305/0
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skottbelastade densitetshydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
Kulladdade densitetshydrometrar för ytspänning 0,700 till 0,750 g/ml
  • Skott laddat
  • Längd 190 mm
  • Skala underavdelning 0,002
  • Noggrannhet± 0,002 g/ml
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Densitetshydrometer
Noggrannhet 0.002 g/mL
Ökar 0.002 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 387, ISO 649
Längd (metrisk) 190 mm
För användning med (applikation) Justerad för låg ytspänning
Specifik viktområde 0,850 till 0,900 g/ml