Läs mer
Brannan™ BS 718 modell Soda Glass Density Hydrometrar
Specifik viktområde:
0,700 till 0,750 g/ml
0,750 till 0,800 g/ml
0,800 till 0,850 g/ml
0,850 till 0,900 g/ml
0,900 till 0,950 g/ml
0,950 till 1 000 g/ml
1 000 till 1 050 g/ml
1 050 till 1 100 g/ml
1 100 till 1 150 g/ml
1 200 till 1 250 g/ml
1 400 till 1 450 g/ml
1 500 till 1 550 g/ml
1 550 till 1 600 g/ml
1,150 till 1,200 g/ml
1.250 to 1.300 g/mL
1.350 till 1.400 g/ml
1.450 till 1.500 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kulladdade densitetshydrometrar för ytspänning 0,700 till 0,750 g/ml
- Skott laddat
- Längd 190 mm
- Skala underavdelning 0,002
- Noggrannhet± 0,002 g/ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Densitetshydrometer |
| Noggrannhet | 0.002 g/mL |
| Ökar | 0.002 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 387, ISO 649 |
| Längd (metrisk) | 190 mm |
| Typ av ballast | Stålskott |
| För användning med (applikation) | Justerad för låg ytspänning |
| Specifik viktområde | 0,700 till 0,750 g/ml |