Läs mer
Brannan™ BS 718 modell Soda Glass Density Hydrometrar
Produktkod. 32178838
Change view
Specifik viktområde:
0,700 till 0,750 g/ml
0,750 till 0,800 g/ml
0,800 till 0,850 g/ml
0,850 till 0,900 g/ml
0,900 till 0,950 g/ml
0,950 till 1 000 g/ml
1 000 till 1 050 g/ml
1 050 till 1 100 g/ml
1 100 till 1 150 g/ml
1 200 till 1 250 g/ml
1 400 till 1 450 g/ml
1 500 till 1 550 g/ml
1 550 till 1 600 g/ml
1,150 till 1,200 g/ml
1,250 till 1,300 g/ml
1.350 till 1.400 g/ml
1.450 till 1.500 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Specifik viktområde Förpackningsstorlek
32178838 1 400 till 1 450 g/ml -
12809187 0,850 till 0,900 g/ml Varje
12829197 1.450 till 1.500 g/ml Varje
12879177 0,700 till 0,750 g/ml Varje
12889177 0,750 till 0,800 g/ml Varje
12899177 0,800 till 0,850 g/ml Varje
31927898 0,900 till 0,950 g/ml -
12819187 0,900 till 0,950 g/ml Varje
12829187 0,950 till 1 000 g/ml Varje
12388647 1 000 till 1 050 g/ml Varje
12398647 1 050 till 1 100 g/ml Varje
12869187 1,150 till 1,200 g/ml Varje
12308657 1 100 till 1 150 g/ml Varje
12879187 1 200 till 1 250 g/ml Varje
12889187 1,250 till 1,300 g/ml Varje
12809197 1.350 till 1.400 g/ml Varje
12819197 1 400 till 1 450 g/ml Varje
12839197 1 500 till 1 550 g/ml Varje
12849197 1 550 till 1 600 g/ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 32178838 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 10/316/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.79 SEK
    883.67 SEK / Paket med 5
    Save 727.12 SEK
    45% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Skottbelastade densitetshydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
Kulladdade densitetshydrometrar för ytspänning 0,700 till 0,750 g/ml
  • Skott laddat
  • Längd 190 mm
  • Skala underavdelning 0,002
  • Noggrannhet± 0,002 g/ml
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Densitetshydrometer
Noggrannhet 0.002 g/mL
Ökar 0.002 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 387, ISO 649
Längd (metrisk) 190 mm
För användning med (applikation) Justerad för medium ytspänning
Specifik viktområde 1 400 till 1 450 g/ml