Läs mer
Brannan™ BS 718 M100 densitetshydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12869197
Change view
Specifik viktområde:
0,700 till 0,800 g/ml
0,800 till 0,900 g/ml
0,900 till 1,000 g/ml
1 100 till 1 200 g/ml
1 200 till 1 300 g/ml
Inkluderar:
Skyddsrör av plast
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Specifik viktområde Inkluderar unitSize
12869197 0,700 till 0,800 g/ml Skyddsrör av plast Varje
12879197 0,800 till 0,900 g/ml Skyddsrör av plast Varje
12889197 0,900 till 1,000 g/ml Skyddsrör av plast Varje
12809207 1 100 till 1 200 g/ml Skyddsrör av plast Varje
12819207 1 200 till 1 300 g/ml Skyddsrör av plast Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12869197 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 10/401/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För rapportering av den uppmätta specifika vikten hos en vätska i förhållande till vatten. Brannan™ BS 718 M100 densitetshydrometrar är tillverkade av sodaglas, ballast av stålkulor och syntetiskt vaxharts.
  • BS 718: 1991 är generellt i linje med ISO 387 och ISO 649
  • Med ett intervall på 0,100 g/ml
  • Tillgänglig för många specifika viktområden
  • Justerad vid 20 °C
  • Inkluderar ett skyddande plaströr
  • Finns för både låg och medelhög ytspänning
  • 250 mm lång
  • Delas var 0,002 g/ml
Specifikationer
Kvantitet 1 förpackning
Typ M100 densitetshydrometer
Noggrannhet 0.002g/mL
Ökar 0.002 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 387, ISO 649
Längd (metrisk) 250 mm
Inkluderar Skyddsrör av plast
För användning med (applikation) Justerad för låg ytspänning
Specifik viktområde 0,700 till 0,800 g/ml