Läs mer
Brannan™ BS 718 M100 densitetshydrometrar
Specifik viktområde:
0,700 till 0,800 g/ml
0,800 till 0,900 g/ml
0,900 till 1,000 g/ml
1 100 till 1 200 g/ml
1 200 till 1 300 g/ml
Inkluderar:
Skyddsrör av plast
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För rapportering av den uppmätta specifika vikten hos en vätska i förhållande till vatten. Brannan™ BS 718 M100 densitetshydrometrar är tillverkade av sodaglas, ballast av stålkulor och syntetiskt vaxharts.
- BS 718: 1991 är generellt i linje med ISO 387 och ISO 649
- Med ett intervall på 0,100 g/ml
- Tillgänglig för många specifika viktområden
- Justerad vid 20 °C
- Inkluderar ett skyddande plaströr
- Finns för både låg och medelhög ytspänning
- 250 mm lång
- Delas var 0,002 g/ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Typ | M100 densitetshydrometer |
| Noggrannhet | 0.002g/mL |
| Ökar | 0.002 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 387, ISO 649 |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Inkluderar | Skyddsrör av plast |
| Typ av ballast | Stålskott |
| För användning med (applikation) | Justerad för låg ytspänning |
| Specifik viktområde | 0,900 till 1,000 g/ml |