Läs mer
Brannan™ BS 718 M50 densitetshydrometrar
Specifik viktområde:
0,95 till 1,00 g/ml
1,00 till 1,05 g/ml
1,05 till 1,10 g/ml
1,10 till 1,15 g/ml
1,15 till 1,20 g/ml
1,20 till 1,25 g/ml
1,25 till 1,30 g/ml
1,30 till 1,35 g/ml
1,35 till 1,40 g/ml
1,40 till 1,45 g/ml
För användning med (applikation):
Justerad för låg ytspänning
Justerad för medium ytspänning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- BS 718: 1991 är generellt i linje med ISO 387 och ISO 649
- Kalibrerad med de accepterade enheterna gram per milliliter (g/mL)
- Tillgänglig för många specifika viktområden
- Finns för både låg och medelhög ytspänning
- Inkluderar ett skyddande plaströr
- 270 mm lång
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Typ | M50 densitetshydrometer |
| Noggrannhet | 0.001g/mL |
| Ökar | 0.001 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 387, ISO 649 |
| Längd (metrisk) | 270 mm |
| Typ av ballast | Stålskott |
| För användning med (applikation) | Justerad för medium ytspänning |
| Specifik viktområde | 1,35 till 1,40 g/ml |