Läs mer
Brannan™ BS 718 M50 densitetshydrometrar
Description
- BS 718: 1991 är generellt i linje med ISO 387 och ISO 649
- Kalibrerad med de accepterade enheterna gram per milliliter (g/mL)
- Tillgänglig för många specifika viktområden
- Finns för både låg och medelhög ytspänning
- Inkluderar ett skyddande plaströr
- 270 mm lång
Spécification
Spécification
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Typ | M50 densitetshydrometer |
| Noggrannhet | 0.001g/mL |
| Ökar | 0.001 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 387, ISO 649 |
| Längd (metrisk) | 270 mm |
| För användning med (applikation) | Justerad för medium ytspänning |
| Specifik viktområde | 1,00 till 1,05 g/ml |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?