Läs mer
Brannan™ BS 718 M50 densitetshydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12849167
Specifik viktområde:
0,95 till 1,00 g/ml
1,00 till 1,05 g/ml
1,05 till 1,10 g/ml
1,10 till 1,15 g/ml
1,15 till 1,20 g/ml
1,20 till 1,25 g/ml
1,25 till 1,30 g/ml
1,30 till 1,35 g/ml
1,35 till 1,40 g/ml
1,40 till 1,45 g/ml
För användning med (applikation):
Justerad för låg ytspänning
Justerad för medium ytspänning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12849167
Brand: Brannan™ 10/339/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För rapportering av den uppmätta specifika vikten hos en vätska i förhållande till vatten. Brannan™ BS 718 M50 Densitetshydrometrar är tillverkade av sodaglas, ballast av stålkulor och syntetiskt vaxharts.
  • BS 718: 1991 är generellt i linje med ISO 387 och ISO 649
  • Kalibrerad med de accepterade enheterna gram per milliliter (g/mL)
  • Tillgänglig för många specifika viktområden
  • Finns för både låg och medelhög ytspänning
  • Inkluderar ett skyddande plaströr
  • 270 mm lång
Specifikationer
Kvantitet 1 förpackning
Typ M50 densitetshydrometer
Noggrannhet 0.001g/mL
Ökar 0.001 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 387, ISO 649
Längd (metrisk) 270 mm
Typ av ballast Stålskott
För användning med (applikation) Justerad för medium ytspänning
Specifik viktområde 1,05 till 1,10 g/ml