Läs mer
Brannan™ BS 718 M50 densitetshydrometrar
Produktkod. 12879167
Change view
Specifik viktområde:
0,95 till 1,00 g/ml
1,00 till 1,05 g/ml
1,05 till 1,10 g/ml
1,10 till 1,15 g/ml
1,15 till 1,20 g/ml
1,20 till 1,25 g/ml
1,25 till 1,30 g/ml
1,30 till 1,35 g/ml
1,35 till 1,40 g/ml
1,40 till 1,45 g/ml
För användning med (applikation):
Justerad för låg ytspänning
Justerad för medium ytspänning
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Specifik viktområde För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
12879167 1,20 till 1,25 g/ml Justerad för medium ytspänning Varje
12859167 1,10 till 1,15 g/ml Justerad för medium ytspänning Varje
12829167 0,95 till 1,00 g/ml Justerad för låg ytspänning Varje
12839167 1,00 till 1,05 g/ml Justerad för medium ytspänning Varje
12869167 1,15 till 1,20 g/ml Justerad för medium ytspänning Varje
12849167 1,05 till 1,10 g/ml Justerad för medium ytspänning Varje
12889167 1,25 till 1,30 g/ml Justerad för medium ytspänning Varje
12899167 1,30 till 1,35 g/ml Justerad för medium ytspänning Varje
12809177 1,35 till 1,40 g/ml Justerad för medium ytspänning Varje
12819177 1,40 till 1,45 g/ml Justerad för medium ytspänning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 12879167 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 10/342/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00 SEK
    173.97 SEK / Paket med 1
    Save 38.03 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
För rapportering av den uppmätta specifika vikten hos en vätska i förhållande till vatten. Brannan™ BS 718 M50 Densitetshydrometrar är tillverkade av sodaglas, ballast av stålkulor och syntetiskt vaxharts.
  • BS 718: 1991 är generellt i linje med ISO 387 och ISO 649
  • Kalibrerad med de accepterade enheterna gram per milliliter (g/mL)
  • Tillgänglig för många specifika viktområden
  • Finns för både låg och medelhög ytspänning
  • Inkluderar ett skyddande plaströr
  • 270 mm lång
Specifikationer
Kvantitet 1 förpackning
Typ M50 densitetshydrometer
Noggrannhet 0.001g/mL
Ökar 0.001 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 387, ISO 649
Längd (metrisk) 270 mm
För användning med (applikation) Justerad för medium ytspänning
Specifik viktområde 1,20 till 1,25 g/ml