Läs mer
Brannan™ BS 718 modell Soda Glass M50 SP Petroleumdensitetshydrometrar
Produktkod. 12821478
Specifik viktområde:
0,650 till 0,700 g/ml
0,700 till 0,750 g/ml
0,750 till 0,800 g/ml
0,800 till 0,850 g/ml
0,850 till 0,900 g/ml
0,900 till 0,950 g/ml
1 050 till 1 100 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12821478
Brand: Brannan™ 10/452/0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kulladdade petrolumndensitetshydrometrar för ytspänning 0,600 till 0,650 g/ml
For surface tension 0.600 to 0.650g/mL Shot loaded, length 270mm, subdivisions 0.001g/mL, accuracy ±0.0006g/mL. Calibrated at 15°C.
Specifikationer
Kvantitet 1Pack
Typ M50 SP Petroleum Density Hydrometer
Noggrannhet 0.001g/mL
Ökar 0.001 g/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 387, ISO 649
Längd (metrisk) 270 mm
Typ av ballast Steel Shot
För användning med (applikation) Petroleum industry and corresponds to IP 160
Specifik viktområde 0,700 till 0,750 g/ml