Läs mer
Xylem BS-AUS kalibreringsvätska 5 x 5 ml
Produktkod. 30484447
Change view
Kvantitet:
5 x 5 mL
Produktkod. Kvantitet
30484447 5 x 5 mL
1 options
Produktkod. 30484447 Leverantör Xylem Leverantörsnummer 90521
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Kalibreringsvätska för kalibrering av AdBlue eller dieselavgasvätska (DEF) refraktometer.
  • Kalibreringsvätska
  • För refraktometrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kalibreringsvätska
Brytningsindex 1.3829
För användning med (utrustning) Refraktometrar
Kvantitet 5 x 5 mL