Läs mer
Paragon Scientific™ BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow for Transparent and Opaque Liquids
Viskositetsområde:
0,6 till 3 cSt
2 till 10 cSt
20 000 till 100 000 cSt
20 till 100 cSt
200 till 1000 cSt
2000 till 10 000 cSt
6 till 30 cSt
60 000 till 300 000 cSt
60 till 300 cSt
600 till 3000 cSt
6000 till 30 000 cSt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- High Quality glass capillary viscometer
- Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
Specifikationer
Specifikationer
| Viskositetsområde | 200 till 1000 cSt |
| Kalibrerad | No |
| Ungefärlig konstant | 1 |
| ASTM-nummer | D 445, D 446 |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 |
| Storlek | 6 |
4 week lead-time