Läs mer
Paragon Scientific™ BS/U/M Miniature Viscometer for Transparent Liquids
Beskrivning
- High Quality glass capillary viscometer
- Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
Specifikationer
Specifikationer
| Viskositetsområde | 0,2 till 1 cSt |
| Kalibrerad | No |
| Ungefärlig konstant | 0.001 |
| ASTM-nummer | D 445, D 446 |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 |
| Storlek | M1 |
4 week lead-time