Läs mer
Thermo Scientific™ BS3 (bis(sulfosuccinimidyl)suberat)
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
Paket med 10
Paket med 8
Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) är bis(sulfosuccinimidyl)suberat, en amin-till-amin-tvärbindare som är homobifunktionell, vattenlöslig, icke-klyvbar och membranogenomtränglig.
Höjdpunkter:
- Tvärbinda cellyteproteiner före cellys och immunoutfällning
- Identifiera receptor-ligandinteraktioner genom kemisk tvärbindning
- “Fixera” proteininteraktioner för att möjliggöra identifiering av svaga eller övergående proteininteraktioner
- Identifiera nära grannproteininteraktioner
- Proteintvärbindning för att skapa biokonjugat via enstegsreaktioner
- Immobilisera proteiner på aminbelagda ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Amin-amin |
| Klyvbar | Nej |
| Molekylvikt (g/mol) | 572.43 |
| PEGylerad | Nej |
| Distansarmslängd | 11,4 Å |
| Innehåll och lagring | Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C. |
| Cellpermeabilitet | Nej |
| Frakt skick | Ambient (omgivning) |
| Produktlinje | Pierce |
| Märkningsmetod | Kemisk märkning |
| Visa mer |