Läs mer
Thermo Scientific™ BS3 (bis(sulfosuccinimidyl)suberat)
Produktkod. 10249963 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
Paket med 10
Paket med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10249963 50 mg 50mg
11841245 8 x 2 mg Paket med 8
16091992 10 x 2 mg Paket med 10
10075843 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10249963 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21580
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tvärbinda aminer till aminer med BS3; sammansatt av sulfo-NHS-estergrupper separerade av en 11,4A, vattenlöslig distansarm som är användbar för tvärbindning av cellyteprotein.
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) är bis(sulfosuccinimidyl)suberat, en amin-till-amin-tvärbindare som är homobifunktionell, vattenlöslig, icke-klyvbar och membranogenomtränglig.
Höjdpunkter:
  • Tvärbinda cellyteproteiner före cellys och immunoutfällning
  • Identifiera receptor-ligandinteraktioner genom kemisk tvärbindning
  • “Fixera” proteininteraktioner för att möjliggöra identifiering av svaga eller övergående proteininteraktioner
  • Identifiera nära grannproteininteraktioner
  • Proteintvärbindning för att skapa biokonjugat via enstegsreaktioner
  • Immobilisera proteiner på aminbelagda ytor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Nej
Molekylvikt (g/mol) 572.43
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 11,4 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 50 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard, engångsbruk, premiumkvalitet
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PierceBS3,No-Weigh Format
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: BS3