Läs mer
Thermo Scientific™ BS3 (bis(sulfosuccinimidyl)suberat)
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
Paket med 10
Paket med 8
Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) är bis(sulfosuccinimidyl)suberat, en amin-till-amin-tvärbindare som är homobifunktionell, vattenlöslig, icke-klyvbar och membranogenomtränglig.
Highlights:
- Crosslink cell-surface proteins before cell lysis and immunoprecipitation
- Identify receptor-ligand interactions by chemical crosslinking
- “Fix” protein interactions to allow identification of weak or transient protein interactions
- Identify near-neighbor protein interactions
- Protein crosslinking to create bioconjugates via single-step reactions
- Immobilize proteins onto amine-coated surfaces
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Amine-to-Amine |
| Klyvbar | No |
| Formulering | Bis(sulfosuccinimidyl) suberate; solid |
| Membrangenomsläpplig | No |
| Molekylvikt (g/mol) | 572.43 |
| PEGylerad | No |
| Tillräckligt för | 28mL of typical 1X (1mM) reaction solution (total), or 8 separate uses |
| Distansarmslängd | 11.4Å |
| Kvantitet | 8 x 2 mg |
| Löslighet | Water |
| Visa mer |