Läs mer
Thermo Scientific™ BS3 (bis(sulfosuccinimidyl)suberat)
Produktkod. p-4530976 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
Paket med 10
Paket med 8
Produktkod. 11841245
Brand: Thermo Scientific™ 21585
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tvärbinda aminer till aminer med BS3; sammansatt av sulfo-NHS-estergrupper separerade av en 11,4A, vattenlöslig distansarm som är användbar för tvärbindning av cellyteprotein.
Thermo Scientific™ Pierce BS3 (Sulfo-DSS) är bis(sulfosuccinimidyl)suberat, en amin-till-amin-tvärbindare som är homobifunktionell, vattenlöslig, icke-klyvbar och membranogenomtränglig.
Highlights:
  • Crosslink cell-surface proteins before cell lysis and immunoprecipitation
  • Identify receptor-ligand interactions by chemical crosslinking
  • “Fix” protein interactions to allow identification of weak or transient protein interactions
  • Identify near-neighbor protein interactions
  • Protein crosslinking to create bioconjugates via single-step reactions
  • Immobilize proteins onto amine-coated surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amine-to-Amine
Klyvbar No
Formulering Bis(sulfosuccinimidyl) suberate; solid
Membrangenomsläpplig No
Molekylvikt (g/mol) 572.43
PEGylerad No
Tillräckligt för 28mL of typical 1X (1mM) reaction solution (total), or 8 separate uses
Distansarmslängd 11.4Å
Kvantitet 8 x 2 mg
Löslighet Water
Produkttyp Crosslinker