Läs mer
Brannan™ BS718 Densitetshydrometrar
:
Baume-intervall: 0,90 till 0,95 g/ml
Beskrivning
Kulladdade densitetshydrometrar för ytspänning 0,700 till 0,750 g/ml
- Skott laddat
- Längd 190 mm
- Skala underavdelning 0,002
- Noggrannhet± 0,002 g/ml