Beskrivning
Detta är en GIBCO Anpassad produkt. Fyll i och skicka in formuläret för anpassad mediaförfrågan så kommer en kundtjänstrepresentant att kontakta dig angående priser och tillgänglighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Beskrivning | BSA-fraktion V IgG-fri, 25 g, rumstemperatur, transportskick, förvaras vid 2 till °8 C, används för cellviabilitet, proliferation och funktion, däggdjurscellkultur |
| Form | Solid |
| Produkttyp | BSA |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Cellodling, däggdjurscellodling, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellproliferation |
| Kvantitet | 25 g |
| Regulatorisk status | RUO |