Läs mer
ERLAB BSC - Solis Classic 1200
Produktkod. 30484793 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Kammarmaterial:
Rostfritt stål (304/304)
Produktkod. Kammarmaterial
30484793 Rostfritt stål (304/304)
1 options
Produktkod. 30484793 Leverantör ERLAB Leverantörsnummer NORHOT19843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77740.00 SEK
    72409.42 SEK / Paket med 1
    Save 5330.58 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Mikrobiologiskt säkerhetsskåp ger optimalt skydd för operatören
  • ERLAB Microbiological Safety Cabinet är utformat för att ge avancerat skydd för laboratoriepersonal, prover och omgivande miljö vid arbete med patogena eller känsliga biologiska ämnen.
  • Den har högpresterande HEPA- eller ULPA-filter som fångar upp till 99,999 % av luftburna partiklar, vilket säkerställer en föroreningsfri arbetsplats och molekylär filtrering
  • Det enkelriktade laminära luftflödet skapar en steril, partikelkontrollerad zon som avsevärt minskar risken för korskontaminering under hanteringsprocedurer
  • Den ergonomiska designen, inklusive en lutande frontbåge och rymlig arbetsyta, förbättrar användarkomfort och sikt vid längre användning
  • Erlabs mikrobiologiska säkerhetsskåp stödjer ett brett spektrum av tillämpningar inom mikrobiologi, cellkultur, molekylärbiologi och läkemedelskontroll
  • Efterlevnad av internationella standarder som EN 12469 och ISO 14644-1 säkerställer certifierad prestanda och användarsäkerhet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 12469-2000
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/304)
Produkttyp Biosäkerhetsskåp
Bullernivå 56 dBA
Uttag 2
Energiförbrukning 170 W
Behållare 2
Hamnar USB-A, DOP
Spänning 230 V