Beskrivning
- Modell: Solis Essentiel 1500
- Yttre mått (mm) utan bas: L 1635 x W 820 x H 1421 (passar genom 80 cm breda dörrar med öppna paneler)
- Säkerhet: Klass 100 - ISO5, NF EN ISO-14644-1:2015 / EN 12469-2000 uppfyller
- Filtrering: HEPA H14 för luftflöde och extraktion (99,995 % MPPS, EN 1822-1:2019)
- Dubbelventilationssystem
- Material: 304 L borstat rostfritt stålkammare och arbetsyta med glaserade sidopaneler
- Elektriskt styrt främre fönster med patenterad rengöringsanordning, intuitiv pekskärm med visuellt och hörbart larm, 2 eluttag med skyddslock och LED-belysning för arbetsplatsen
- Spänning: 230 V - 50 Hz
- Strömförbrukning: 550 W
- Luftflöde: 1240 m3/h
Specifikationer
Specifikationer
| Kammarmaterial | Rostfritt stål (304/304) |
| Produkttyp | Klass II Biosäkerhetsskåp |
| Modell | Solis Essentiel 1500 |
| Bullernivå | 60 dBA |
| Uttag | 2 |
| Energiförbrukning | 290 W |