Beskrivning
- Yttre dimensioner (mm): L 2025 x W 820 x H 1506 (passar genom 80 cm dörrar med öppna paneler)
- Standardefterlevnad: Klass 100 - ISO5, ISO-14644:2015 / EN 12469-2000 uppfyller
- Filtrering: HEPA H14-filter för till- och utblåsluft, vilket tar bort 99,995 % MPPS enligt EN 1822-1:2019
- Dubbelventilationssystem för konsekvent skydd
- GMP Luftflöde för optimerad ren luftprestanda
- Elektriskt drivet framfönster med patenterat rengöringssystem
- Arbetskammare och arbetsyta i borstat 316 L rostfritt stål med sidoglasskivor
- Intuitiv pekskärm med visuellt och hörbart larm för enkel övervakning
- Röststyrning och integrerad webbkamera för avancerad användarinteraktion
- Två eluttag med skyddslock för säker anslutning
- Energieffektiv LED-belysning för klar belysning i arbetsytan
- Spänning - Frekvens: 230 V - 50 Hz
- Strömförbrukning: 550 W
- Luftflöde: 1480 m3/h
Specifikationer
Specifikationer
| Kammarmaterial | Rostfritt stål (316) |
| Produkttyp | Klass II Biosäkerhetsskåp |
| Modell | Solis Premium 1800 |
| Bullernivå | 65 dBA |
| Uttag | 2 |
| Energiförbrukning | 290 W |