Läs mer
Erlab BSC Solis Premium 900
Produktkod. 31793963 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Bullernivå:
63 dBA
Produktkod. Bullernivå
31793963 63 dBA
1 options
Produktkod. 31793963 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORHOT19855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114325.00 SEK
    105722.17 SEK / Paket med 1
    Save 8602.83 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Erbjuder en säker arbetsmiljö tack vare sin högpresterande filtreringsteknik. Kompakt, ergonomisk och utformad för att möta moderna laboratoriers krav, säkerställer den optimalt skydd för användaren, proverna och arbetsmiljön.
  • Utrustning och alternativ för Erlab kapslingar och säkerhetsskåp: Denna utrustning kompletterar och anpassar Erlab kanallösa kapslingar och mikrobiologiska säkerhetsskåp till de specifika kraven i varje laboratorium. Varje alternativ är designat och validerat Erlab för att integreras utan att kompromissa med utrustningens inneslutnings- och skyddsprestanda.
  • Designad och validerad av Erlab:
    • Komponenter konstruerade för ett specifikt hölje eller kabinettreferens
    • Integration som bevarar luftflöde, inneslutning och operatörsskydd
    • Material valda för kemisk och biologisk resistens samt enkel dekontaminering
    • Kompatibel med Erlab uppkopplade övervaknings- och säkerhetsprogram
  • Anpassa din arbetsstation till dina protokoll: Extraktionsalternativ, lösningar för framruta och åtkomst, dekontamineringssystem, tätningstillbehör och interna installationer gör det möjligt att konfigurera arbetsstationen för de produkter som hanteras, utrustningen som installeras i höljet och den ergonomi som krävs av operatören.
  • Installationen är utformad för att utföras snabbt och påverkar inte utrustningens certifiering när den utförs enligt Erlab instruktionerna.
  • Viktiga fördelar:
    • Fabriksvaliderat alternativ, fullt kompatibelt med målutrustningen.
    • Upprätthåller inneslutnings- och operatörsskyddsprestanda.
    • Material lämpliga för laboratoriekemiska och biologiska miljöer.
    • Förbättrar ergonomi, mångsidighet och användarvänlighet.
    • Snabb installation utan påverkan på utrustningscertifiering.
Specifikationer
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/304)
Produkttyp Klass II Biosäkerhetsskåp
Bullernivå 63 dBA
Uttag 2
Energiförbrukning 1300 W