missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ BSJ-03-123

Beskrivning
BSJ-03-123 is a selective Cdk6 Degrader (PROTAC®) (DC50 in sub 10 μM range). Displays no degradation of closely related Cdk4.
Negative control BSJ-Bump (Cat. No. 6922) also available.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2361493-16-3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C47H56N10O11 |
| Formel vikt | 937.02 |
| Produkttyp | Degrader |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?