Läs mer
Thermo Scientific™ Bsm DNA-polymeras, stort fragment (8 U/μ L)
Produktkod. 10364530 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 600 enheter
Produktkod. Kvantitet
10364530 1 600 enheter
1 options
Produktkod. 10364530 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0691
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Bsm DNA-polymeras, Large Fragment, är ekvivalent med Bst DNA-polymeras, som katalyserar 5'→ 3'-syntes av DNA och saknar 5'→ 3' och 3'→ 5' exonukleasaktiviteter.
Thermo Scientific Bsm DNA-polymeras, Large Fragment, är ekvivalent med Bst DNA-polymeras, som katalyserar 5'→ 3'-syntes av DNA och saknar 5'→ 3' och 3'→ 5' exonukleasaktiviteter. Kommer från E. coli -celler med en klonad polA-gen från Bacillus smithii, Bsm DNA Polymerase, Large Fragment, har stark strängförskjutningsaktivitet och är aktiv i ett brett temperaturområde (30 63 –C), °med en optimal aktivitet vid 60 °C. Med hög funktionell likhet med Bst DNA Polymerase, Large Fragment, kan detta enzym fungera som alternativ i de flesta applikationer inklusive loop-medierad isotermisk amplifiering (LAMP).
Thermo Scientific Bsm DNA-polymeras, Large Fragment, är ekvivalent med Bst DNA-polymeras, som katalyserar 5'→ 3'-syntes av DNA och saknar 5'→ 3' och 3'→ 5' exonukleasaktiviteter. Kommer från E. coli -celler med en klonad polA-gen från Bacillus smithii, Bsm DNA Polymerase, Large Fragment, har stark strängförskjutningsaktivitet och är aktiv i ett brett temperaturområde (30 63 –C), °med en optimal aktivitet vid 60 °C. Med hög funktionell likhet med Bst DNA Polymerase, Large Fragment, kan detta enzym fungera som ett alternativ i de flesta applikationer, inklusive loop-medierad isotermisk amplifiering (LAMP).
Tillämpningar
Bsm DNA-polymeras, Large Fragment, kan användas i en mängd olika applikationer inklusive:
• Loop-medierad isotermisk amplifiering (LAMP)
• Helgenomförstärkning (WGA)
• Ramification amplification (RAM)
• Slumpmässigt grundad DNA-märkning
• Märkning genom att fylla i 5'-överhäng av dsDNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fristående enzym
För användning med (applikation) LAMPA, RT-LAMPA, WGA, RAM
Polymeras Bsm DNA-polymeras
Kvantitet 1 600 enheter
Innehåll och lagring
•Bsm DNA-polymeras, stort fragment (200μ L vid 8 U/μ L)
• 10X Bsm-buffert (1,25 ml)
Butik på– 15 till– 25 °C.
Optimal reaktionstemperatur 60 °C
Frakt skick Torr is
Koncentration 8 U/μ L
Reaktionstid 30 till 60 minuter