Läs mer
Thermo Scientific™ BSTFA + –1 10 % TMCS-silyleringsreagens
Produktkod. 11517871 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Standardkomponenter:
BSTFA +1 % TMCS
BSTFA +10 % TMCS
Kvantitet:
10 g
10 x 1 ml ampuller
100 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10ml
Paket med 10
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standardkomponenter Kvantitet Förpackningsstorlek
11517871 BSTFA +1 % TMCS 100 g Varje
11557851 BSTFA +1 % TMCS 10 x 1 ml ampuller Paket med 10
11597570 BSTFA +1 % TMCS 10 g Varje
11527851 BSTFA +1 % TMCS 25 g Varje
11577841 BSTFA +10 % TMCS 10 x 1 ml ampuller 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11517871 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS38834
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Idealisk för svårsilylerade föreningar Thermo Scientific™ BSTFA + 1 10–% TMCS Silylation Reagent är derivatiserande föreningar.
Använda Thermo Scientific™ BSTFA + –1 10% TMCS-silyleringsreagens för analyter som är svåra att silylera. Denna katalyserade formulering är starkare än enbart BSTFA och är idealisk för att derivatisera föreningar som fettsyraamider och lätt hindrade hydroxyler för GC-analys.
  • Utmärkt för att derivatisera fettsyraamider, lätt hindrade hydroxyler och andra föreningar
  • Katalyserad formulering är starkare än BSTFA enbart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Standardkoncentration 98 till 100, 0,1 till 1 %
Förvaring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 100 g
Standardkomponenter BSTFA +1 % TMCS
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • BSTFA +1% TMCS; 100 g
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate