Beskrivning
Idealisk för svårsilylerade föreningar Thermo Scientific™ BSTFA + 1 10–% TMCS Silylation Reagent är derivatiserande föreningar.
Använda Thermo Scientific™ BSTFA + –1 10% TMCS-silyleringsreagens för analyter som är svåra att silylera. Denna katalyserade formulering är starkare än enbart BSTFA och är idealisk för att derivatisera föreningar som fettsyraamider och lätt hindrade hydroxyler för GC-analys.
- Utmärkt för att derivatisera fettsyraamider, lätt hindrade hydroxyler och andra föreningar
- Katalyserad formulering är starkare än BSTFA enbart
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | GC |
| Standardkoncentration | 98 till 100, 0,1 till 1 % |
| Förvaring | 2 °C till 8 °C |
| Kvantitet | 10 x 1 ml ampuller |
| Standardkomponenter | BSTFA +1 % TMCS |
Säkerhet och hantering
- BSTFA + 1% TMCS
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl 2, 2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl) acetimidate 25561-30-2 ( 98-100 ), Trimethylchlo