Beskrivning
Idealisk för svårsilylerade föreningar Thermo Scientific™ BSTFA + 1 10–% TMCS Silylation Reagent är derivatiserande föreningar.
Använda Thermo Scientific™ BSTFA + –1 10% TMCS-silyleringsreagens för analyter som är svåra att silylera. Denna katalyserade formulering är starkare än enbart BSTFA och är idealisk för att derivatisera föreningar som fettsyraamider och lätt hindrade hydroxyler för GC-analys.
- Utmärkt för att derivatisera fettsyraamider, lätt hindrade hydroxyler och andra föreningar
- Katalyserad formulering är starkare än BSTFA enbart
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | GC |
| Standardkoncentration | 98 till 100, 0,1 till 1 % |
| Förvaring | 2 °C till 8 °C |
| Kvantitet | 10 g |
| Standardkomponenter | BSTFA +1 % TMCS |