Läs mer
Thermo Scientific™ BSTFA silyleringsreagens
Produktkod. 11567570 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 ml ampuller
100 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Paket med 10
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11567570 100 g Varje
11557570 25 g 25g
11776957 10 x 1 ml ampuller Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11567570 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS38829
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Få utmärkta GC-separationer med Thermo Scientific™ BSTFA silyleringsreagens.
Förbättra GC-analys med Thermo Scientific™ BSTFA silyleringsreagens. De mycket flyktiga biprodukterna mono(trimetylsilyl)trifluoracetamid (BSTFA) och trifluoracetamid eluerar med lösningsmedelsfronten för att säkerställa utmärkta kromatografiska separationer. Detta silyleringsreagens reagerar med ett brett spektrum av polära föreningar och är särskilt väl lämpat för GC-analyser av vissa lägre kokande TMS-aminosyror och TMS Krebs-cykelsyror.
BSTFA är en kraftfull trimetylsilyldonator, med donatorstyrka som är jämförbar med dess ofluorerade analoga BSA [N,O-Bis(trimetylsilyl)acetamid]. BSTFA reagerar för att ersätta labila väten på ett stort antal polära föreningar med en -Si( CH3 ) 3- grupp. Denna fysikaliska egenskap är särskilt användbar vid gaskromatografi av vissa lägre kokande TMS-aminosyror och TMS Krebs-cykelsyror.
  • Ökad flyktighet hos reaktionsbiprodukterna mono(trimetylsilyl)trifluoracetamid och trifluoracetamid jämfört med motsvarande icke-fluorerade föreningar från BSA
  • Ökad flyktighet gör det möjligt att derivatisera mindre molekyler med vilka TMS-derivaten eluerar med biprodukterna från BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Standardkoncentration 98 till 100 %
Förvaring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 100 g
Standardkomponenter Trimetylsilyl-2,2,2-trifluoro-N-(trimetylsilyl)acetimidat