Läs mer
BSX Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1985.00 SEK - 4470.00 SEK
Specifikationer
Antigen BSX
Utspädning Western Blot 1.0 ug/ml
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18398884
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-10602-25UL
25 μg
1985.00 SEK
25µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18321604
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-10602-100UL
100 μg
4470.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
BSX Polyclonal specifically detects BSX in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
BSX
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse
brain-specific homeobox, brain-specific homeobox protein homolog, BSX1
The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of MOUSE BSX (NP_839976). Peptide sequence RRMKHKKQLRKSQDEPKAADGPESPEGSPRAPEGAPADARLSLPAGAFVL
Affinity purified
Western Blot 1.0 ug/ml
Polyclonal
Purified
RUO
PBS buffer, 2% sucrose
390259
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer