missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
BTAF1 Polyclonal antibody specifically detects BTAF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | BTAF1 |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Janelia Fluor 549 |
| Utspädning | Western Blot |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ATP-dependent helicase BTAF1, BTAF1 RNA polymerase II, B-TFIID transcription factor-associated, 170kDa (Mot1homolog, S. cerevisiae), B-TFIID transcription factor-associated 170 kDa subunit, EC 3.6.1, EC 3.6.4.-, MOT1MGC138406, TAF(II)170KIAA0940, TAF-172, TAF172BTAF1 RNA polymerase II, B-TFIID transcription factor-associated, 170 kD (Mot1homolog, S. cerevisiae), TAFII170TATA-binding protein-associated factor 172, TBP-associated factor 172 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 75 and 125 of human RNA polymerase II, B-TFIID transcription factor-associated, 170kDa using the numbering given in entry NP_003963.1 (GeneID 9044). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?