missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BTAF1 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18033494 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18033494 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18033494 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10057503

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

BTAF1 Polyclonal specifically detects BTAF1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen BTAF1
Användningsområden Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.0 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunoprecipitation 2 - 5 ug/mg lysate
Formulering Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Genaccessionsnr. NP_003963.1
Gene Alias ATP-dependent helicase BTAF1, BTAF1 RNA polymerase II, B-TFIID transcription factor-associated, 170kDa (Mot1homolog, S. cerevisiae), B-TFIID transcription factor-associated 170 kDa subunit, EC 3.6.1, EC 3.6.4.-, MOT1MGC138406, TAF(II)170KIAA0940, TAF-172, TAF172BTAF1 RNA polymerase II, B-TFIID transcription factor-associated, 170 kD (Mot1homolog, S. cerevisiae), TAFII170TATA-binding protein-associated factor 172, TBP-associated factor 172
Gensymboler BTAF1
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1325 and 1375 of human RNA polymerase II, B-TFIID transcription factor-associated, 170kDa using the numbering given in entry NP_003963.1 (GeneID 9044).
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9044
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C. Do not freeze.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.