Läs mer
BTB-1, MedChemExpress
Produktkod. 16446287
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16446287 5 mg
16429976 50 mg
16414676 100 mg
16403568 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16446287 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101770
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress BTB-1 is a potent, selective and reversible mitotic motor protein Kif18A inhibitor with an IC50 of 1.69 μM.
BTB-1 is a potent, selective and reversible mitotic motor protein Kif18A inhibitor with an IC50 of 1.69 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BTB-1
CAS 86030-08-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H8ClNO4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (335.90 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O)(C2=CC=CC=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 297.71
Formel vikt 297.71
Procent renhet 99.69%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death