Läs mer
BTB06584, MedChemExpress
Produktkod. 16492947
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492947 50 mg
16486888 10 mg
16469427 5 mg
16416976 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16492947 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15877
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress BTB06584 is a selective and IF1-dependent mitochondrial F1Fo-ATPase inhibitor without compromising ATP synthesis. BTB06584 can delays ischaemic cell death.
BTB06584 is a selective and IF1-dependent mitochondrial F1Fo-ATPase inhibitor without compromising ATP synthesis. BTB06584 can delays ischaemic cell death.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BTB06584
CAS 219793-45-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H12ClNO6S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 47 mg/mL (112.49 mM)
LEDER ClC1=CC=C(C(OC2=C([N+]([O-])=O)C=CC(S(C3=CC=CC=C3)(=O)=O)=C2)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 417.82
Formel vikt 417.82
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death