Läs mer
Tocris Bioscience™ BTB1
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18778198
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18778198
Brand: Tocris Bioscience™ 5399/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective and ATP-competitive Kif18A inhibitor
BTB1 is a selective and ATP-competitive mitotic kinesin Kif18A inhibitor (IC50 = 1.7 μM); reversibly inhibits microtubule-stimulated Kif18A ATPase activity. Displays selectivity against a panel of other mitotic kinesins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp BTB1
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 297.71
Inhibitorer BTB1
For Research Use Only