Läs mer
Novus Biologicals™ BTBD7 Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0,25 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 55727 |
| Art | Human |
| Renhet | >85%, by HPLC |
| Koncentration | 2.5 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for Antibody NBP1-49652 Applications: Immmunodepletion, Competition Assay |
| Gene Alias | BTB (POZ) domain containing 7, DKFZp686N0544, FLJ10648, FUP1BTB/POZ domain-containing protein 7, KIAA1525, MGC48310 |
| Gensymbol | BTBD7 |
| Kvantitet | 0,25 mg |
| Forskningskategori | Cancer |
| Visa mer |