Läs mer
BTBD9 Antibody (BTBD9/7501), FITC, R&D Systems™
Produktkod. 18613954 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18613954 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18613954 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324035F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BTBD9 Monoclonal antibody specifically detects BTBD9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen BTBD9
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona BTBD9/7501
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias BTB (POZ) domain containing 9, BTB/POZ domain-containing protein 9, FLJ32945, KIAA1880dJ322I12.1, MGC120517, MGC120519, MGC120520
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa200-400) of human BTBD9 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 114781
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus