Läs mer
Molecular Probes™ BTC, AM, cellpermeant
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
1000µg
Beskrivning
BTC, AM är en cellgenomsläpplig kumarinbensotiazol-baserad Ca 2+ indikator. Den uppvisar en förskjutning i excitationsmaximum från cirka 480 nm till 400 nm vid bindning av Ca2 + , vilket tillåter kvotmätningar som är väsentligen oberoende av ojämn färgladdningscelltjocklek, fotoblekning och färgläckage. BTC har hög selektivitet för Ca 2+ och en Kd∼ 7 μM möjliggör kvantifiering av höga intracellulära Ca2 + -nivåer .
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet och proliferation |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Produkttyp | Zinkindikator |
| Kvantitet | 100μ g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |